Print…
1H,1H,5H-Octafluoropentyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl Ether, 1,1,2,2,3,3,4,4-Octafluoro-5-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)pentane
O0422-5G O0422-25G
TCIAO0422-5GEA 33 EUR
TCIAO0422-5G TCIAO0422-25G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether ≥98.0% (por GC)
1H,1H,5H-Octafluoropentyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Fórmula: C₇H₄F₁₂O
Peso Molecular: 332.09 g/mol
Ponto de ebulição: 133°C
Número MDL : MFCD00155904
Número CAS: 16627-71-7
UN: 3271
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed7bd4931cbf4b84907f51706aae2d6fda93995d&vid=ed7bd4931cbf4b84907f51706aae2d6fda93995d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %