Print…
Ornidazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
O0417-5G O0417-25G
TCIAO0417-5GEA 41 EUR
TCIAO0417-5G TCIAO0417-25G
Ornidazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Ornidazole
Fórmula: C₇H₁₀ClN₃O₃
Número MDL : MFCD00057960
Número CAS: 16773-42-5
EINECS: 240-826-0
Merck Index: 14,06872
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4195366beccbd27d461aa92f852e087b7d957ebe&vid=4195366beccbd27d461aa92f852e087b7d957ebe&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C