Print…
9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ofloxacin Impurity A
O0404-5G O0404-25G
TCIAO0404-5GEA 67 EUR
TCIAO0404-5G TCIAO0404-25G
9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC)
9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₉F₂NO₄
Peso Molecular: 281.21 g/mol
Ponto de Fusão: 311°C
Número MDL : MFCD00226106
Número CAS: 82419-35-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0a1708fd954de9786ef8bdf01b9895014e54a64&vid=b0a1708fd954de9786ef8bdf01b9895014e54a64&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %