Print…
3,4'-Oxydiphthalic anhydride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
O0384-1G O0384-5G O0384-25G
TCIAO0384-1GEA 17 EUR
TCIAO0384-1G TCIAO0384-5G TCIAO0384-25G
3,4'-Oxydiphthalic anhydride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,4'-Oxydiphthalic anhydride
Fórmula: C₁₆H₆O₇
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número CAS: 50662-95-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7263f64defe5f38ce354f531bf889cb038822c10&vid=7263f64defe5f38ce354f531bf889cb038822c10&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %