Print…
1-Octen-3-one ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Oct-1-en-3-one, Pentyl Vinyl Ketone, Amyl Vinyl Ketone
O0382-5G O0382-1G
TCIAO0382-5GEA 119 EUR
TCIAO0382-5G TCIAO0382-1G
1-Octen-3-one ≥95.0% (por GC)
1-Octen-3-one
Fórmula: C₈H₁₄O
Ponto de ebulição: 60°C
Ponto de Inflamação: 35°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00036558
Número CAS: 4312-99-6
EINECS: 224-327-5
UN: 1224
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %