Print…

N-n-Octylformamide ≥98.0% (por GC)

Fornecedor: TCI

O0379-5G O0379-25G
TCIAO0379-5GEA 133 EUR
TCIAO0379-5G TCIAO0379-25G
N-n-Octylformamide ≥98.0% (por GC)
N-n-Octylformamide
Fórmula: C₉H₁₉NO
Ponto de ebulição: 291°C
Número CAS: 6282-06-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a110280a0b5b70c8c85c632b6edae494d80db68&vid=2a110280a0b5b70c8c85c632b6edae494d80db68&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR