Print…
Oxyresveratrol ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,3',4,5'-Tetrahydroxy-trans-stilbene, (E)-4-(3,5-Dihydroxystyryl)benzene-1,3-diol
O0373-1G O0373-100MG
TCIAO0373-1GEA 373 EUR
TCIAO0373-1G TCIAO0373-100MG
Oxyresveratrol ≥96.0% (por GC)
Oxyresveratrol
Fórmula: C₁₄H₁₂O₄
Número MDL : MFCD11974969
Número CAS: 29700-22-9
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %