Print…
N-(4-Oxocyclohexyl)phthalimide ≥98.0% (por GC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
O0365-25G O0365-5G
TCIAO0365-25GEA 160 EUR
TCIAO0365-25G TCIAO0365-5G
N-(4-Oxocyclohexyl)phthalimide ≥98.0% (por GC, nitrogênio total)
N-(4-Oxocyclohexyl)phthalimide
Fórmula: C₁₄H₁₃NO₃
Número MDL : MFCD00158659
Número CAS: 104618-32-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C