Print…
Octadecyl-3-mercaptopropionate ≥85.0% (por GC) (contains ca. 12% Hexadecyl 3-Mercaptopropionate)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Stearyl 3-Mercaptopropionate, 3-Mercaptopropionic Acid Stearyl Ester, 3-Mercaptopropionic Acid Octadecyl Ester
O0362-25G O0362-500G
TCIAO0362-25GEA 33 EUR
TCIAO0362-25G TCIAO0362-500G
Octadecyl-3-mercaptopropionate ≥85.0% (por GC) (contains ca. 12% Hexadecyl 3-Mercaptopropionate)
Octadecyl-3-mercaptopropionate
Fórmula: C₂₁H₄₂O₂S
Peso Molecular: 358.63 g/mol
Número MDL : MFCD00046844
Número CAS: 31778-15-1
EINECS: 250-801-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 85.0 %