Print…
Omeprazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
O0359-25G O0359-5G
TCIAO0359-25GEA 236 EUR
TCIAO0359-25G TCIAO0359-5G
Omeprazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Omeprazole
Fórmula: C₁₇H₁₉N₃O₃S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00083192
Número CAS: 73590-58-6
Merck Index: 14,06845
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %