Print…
Oxacillin sodium salt monohydrate ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
O0353-25G O0353-5G O0353-1G
TCIAO0353-25GEA 203 EUR
TCIAO0353-25G TCIAO0353-5G TCIAO0353-1G
Oxacillin sodium salt monohydrate ≥98.0% (por HPLC)
Oxacillin sodium salt monohydrate
Fórmula: C₁₉H₁₉N₃O₅S
Ponto de Fusão: 188°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00167146
Número CAS: 7240-38-2
Merck Index: 14,06904
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +200.0 to +210.0 deg (C=1, H2O) (calcd.on anh.substance)
Water 3.5 to 5.0 %