Print…
2-Oxo-1-imidazolidinecarbonyl chloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
O0352-25G O0352-5G
TCIAO0352-25GEA 227 EUR
TCIAO0352-25G TCIAO0352-5G
2-Oxo-1-imidazolidinecarbonyl chloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
2-Oxo-1-imidazolidinecarbonyl chloride
Fórmula: C₄H₅ClN₂O₂
Ponto de Fusão: 157°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD02683529
Número CAS: 13214-53-4
EINECS: 236-185-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %