Print…
1-n-Octyl-2-pyrrolidone 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Octylpyrrolidin-2-one
O0325-25ML O0325-500ML
TCIAO0325-25MLEA 16 EUR
TCIAO0325-25ML TCIAO0325-500ML
1-n-Octyl-2-pyrrolidone 98,0 GC_ASSAY_METHOD
1-n-Octyl-2-pyrrolidone
Fórmula: C₁₂H₂₃NO
Peso Molecular: 197.322 g/mol
Ponto de ebulição: 172°C
Ponto de Fusão: –23°C
Ponto de Inflamação: 142°C
Número MDL : MFCD00074965
Número CAS: 2687-94-7
EINECS: 403-700-8
UN: 1760
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd40b8ea69d60a1b3d638273d53d56aa4094202&vid=5dd40b8ea69d60a1b3d638273d53d56aa4094202&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %