Print…
n-Octanohydrazide ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: n-Octanoic Hydrazide
O0324-25G O0324-5G
TCIAO0324-25GEA 91 EUR
TCIAO0324-25G TCIAO0324-5G
n-Octanohydrazide ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
n-Octanohydrazide
Fórmula: C₈H₁₈N₂O
Número MDL : MFCD00011588
Número CAS: 6304-39-8
EINECS: 228-612-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 88.0 and le 92.0 deg-C