Print…
(R)-(-)-5-Oxotetrahydrofuran-2-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (R)-(-)-gamma-Carboxy-gamma-butyrolactone, (R)-(-)-5-Oxo-2-tetrahydrofuroic Acid, (R)-5-Oxotetrahydrofuran-2-carboxylicacid
O0281-1G O0281-5G
TCIAO0281-1GEA 46 EUR
TCIAO0281-1G TCIAO0281-5G
(R)-(-)-5-Oxotetrahydrofuran-2-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(R)-(-)-5-Oxotetrahydrofuran-2-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₆O₄
Número MDL : MFCD00011567
Número CAS: 53558-93-3
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C