Print…
7-Octen-1-ol ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
O0280-25ML O0280-5ML
TCIAO0280-25MLEA 518 EUR
TCIAO0280-25ML TCIAO0280-5ML
7-Octen-1-ol ≥96.0% (por GC)
7-Octen-1-ol
Fórmula: C₈H₁₆O
Ponto de ebulição: 66°C
Número MDL : MFCD00798076
Número CAS: 13175-44-5
EINECS: 236-122-8
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %