Print…
2,2'-Oxybis(ethylamine) ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,2'-Oxydiethylamine, Bis(2-aminoethyl) Ether, 2,2'-Diaminodiethyl Ether, 2,2'-Oxydiethanamine
O0278-1G O0278-25G O0278-5G
TCIAO0278-1GEA 108 EUR
TCIAO0278-1G TCIAO0278-25G TCIAO0278-5G
2,2'-Oxybis(ethylamine) ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,2'-Oxybis(ethylamine)
Fórmula: C₄H₁₂N₂O
Ponto de ebulição: 64°C
Número MDL : MFCD00466591
Número CAS: 2752-17-2
EINECS: 220-395-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %