Print…
(S)-(+)-5-Oxotetrahydrofuran-2-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (S)-5-Oxo-2-tetrahydrofurancarboxylic Acid, (S)-(+)-gamma-Carboxy-gamma-butyrolactone, (S)-(+)-5-Oxo-2-tetrahydrofuroic Acid
O0276-1G O0276-5G
TCIAO0276-1GEA 38 EUR
TCIAO0276-1G TCIAO0276-5G
(S)-(+)-5-Oxotetrahydrofuran-2-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(S)-(+)-5-Oxotetrahydrofuran-2-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₆O₄
Número MDL : MFCD00064516
Número CAS: 21461-84-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C