Print…
Triethyl orthodichloroacetate
Fornecedor: TCI
Atenção
O0274-1G O0274-5G
TCIAO0274-1GEA 123 EUR
TCIAO0274-1G TCIAO0274-5G
Triethyl orthodichloroacetate
Triethyl orthodichloroacetate
Fórmula: C₈H₁₆Cl₂O₃
Ponto de ebulição: 195°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01861293
Número CAS: 54567-92-9
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %