Print…
1-Oxa-2-oxo-3-thiaindolizinium chloride ≥98.0% (por base de azoto total) para fonte de radical alquil
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Oxo[1.4.2]oxathiazolo[2,3-a]pyridinium Chloride
O0270-1G O0270-5G
TCIAO0270-1GEA 54 EUR
TCIAO0270-1G TCIAO0270-5G
1-Oxa-2-oxo-3-thiaindolizinium chloride ≥98.0% (por base de azoto total) para fonte de radical alquil
1-Oxa-2-oxo-3-thiaindolizinium chloride
Fórmula: C₆H₄ClNO₂S
Número MDL : MFCD00134271
Número CAS: 89025-51-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %