Print…
Isotiocianato de Alilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
377430-100G 377430-500G 377430-5G
SIAL377430-100GEA 47.6 EUR
SIAL377430-100G SIAL377430-500G SIAL377430-5G
Isotiocianato de Alilo, Sigma-Aldrich®
Isotiocianato de Alilo
Fórmula: C₄H₅NS
Ponto de ebulição: 148 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –80 °C
Densidade: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 46 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004822
Número CAS: 57-06-7
EINECS: 200-309-2
UN: 1545
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00292