Print…
N-Octadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-18, SB-18) ≥97.0% (por base de nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
O0261-25G O0261-250G
TCIAO0261-25GEA 28 EUR
TCIAO0261-25G TCIAO0261-250G
N-Octadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-18, SB-18) ≥97.0% (por base de nitrogênio total)
N-Octadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-18, SB-18)
Fórmula: C₂₃H₄₉NO₃S
Número MDL : MFCD00043218
Número CAS: 13177-41-8
EINECS: 236-124-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %