Print…
Octafluoroadipic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Perfluoroadipic Acid, Octafluorohexanedioic Acid, 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorohexanedioic acid, Perfluorohexanedioic Acid
O0260-25G O0260-5G
TCIAO0260-25GEA 225 EUR
TCIAO0260-25G TCIAO0260-5G
Octafluoroadipic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Octafluoroadipic acid
Fórmula: C₆H₂F₈O₄
Número MDL : MFCD00066405
Número CAS: 336-08-3
EINECS: 206-407-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 136.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency