(2,7-Octadien-1-yl)succinic Anhydride
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-(Octa-2,7-dien-1-yl)dihydrofuran-2,5-dione, 4,9-Decadiene-1,2-dicarboxylic Anhydride
O0244-25G
O0244-5G
TCIAO0244-25GEA
245
EUR
TCIAO0244-25G
TCIAO0244-5G
(2,7-Octadien-1-yl)succinic Anhydride
(2,7-Octadien-1-yl)succinic anhydride
Fórmula:
C₁₂H₁₆O₃ Peso Molecular: 208.26 g/mol |
Número MDL :
MFCD00191676 Número CAS: 142826-45-7 |
Purity (Morpholine Method) | min. 95.0 % |