Print…
Diethyl-3-oxopimelate ≥96.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
O0229-1G O0229-5G
TCIAO0229-1GEA 44 EUR
TCIAO0229-1G TCIAO0229-5G
Diethyl-3-oxopimelate ≥96.0% (por análise titulométrica)
Diethyl-3-oxopimelate
Fórmula: C₁₁H₁₈O₅
Número MDL : MFCD00009214
Número CAS: 40420-22-2
EINECS: 254-912-0
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %