Print…
trans-9-Octadecenol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
O0228-1G O0228-5G
TCIAO0228-1GEA 249 EUR
TCIAO0228-1G TCIAO0228-5G
trans-9-Octadecenol ≥99.0% (por GC)
trans-9-Octadecenol
Fórmula: C₁₈H₃₆O
Ponto de ebulição: 333°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063218
Número CAS: 506-42-3
EINECS: 208-037-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency