Print…
1-Octadecylpyrrole ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-Octadecyl-1H-pyrrole
O0219-1G O0219-5G
TCIAO0219-1GEA 93 EUR
TCIAO0219-1G TCIAO0219-5G
1-Octadecylpyrrole ≥95.0% (por GC)
1-Octadecylpyrrole
Fórmula: C₂₂H₄₁N
Peso Molecular: 319.58 g/mol
Ponto de ebulição: 182°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00144990
Número CAS: 89601-24-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 35.0 to 40.0 deg-C