Print…
Trimethyl orthobutyrate ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
O0179-25ML O0179-5ML
TCIAO0179-25MLEA 134 EUR
TCIAO0179-25ML TCIAO0179-5ML
Trimethyl orthobutyrate ≥96.0% (por GC)
Trimethyl orthobutyrate
Fórmula: C₇H₁₆O₃
Ponto de ebulição: 146°C
Ponto de Inflamação: 35°C
Número MDL : MFCD00008480
Número CAS: 43083-12-1
EINECS: 256-079-9
UN: 3272
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %