Print…
Triethyl orthobutyrate ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
O0173-25ML O0173-5ML
TCIAO0173-25MLEA 95 EUR
TCIAO0173-25ML TCIAO0173-5ML
Triethyl orthobutyrate ≥90.0% (por GC)
Triethyl orthobutyrate
Fórmula: C₁₀H₂₂O₃
Ponto de ebulição: 63°C
Ponto de Inflamação: 58°C
Número MDL : MFCD00059382
Número CAS: 24964-76-9
UN: 3272
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %