Print…
Oxamic acid potassium salt ≥98.0% (por nitrogênio total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
O0169-25G O0169-500G
TCIAO0169-25GEA 66 EUR
TCIAO0169-25G TCIAO0169-500G
Oxamic acid potassium salt ≥98.0% (por nitrogênio total e análise de titulação)
Oxamic acid potassium salt
Fórmula: C₂H₃NO₃
Número MDL : MFCD00058475
Número CAS: 21141-31-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) 98.0 to 102.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) 98.0 to 102.0 %
Solubility in Water almost transparency