Print…
Potassium oxonate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Potassium Allantoxanate, Oxonic acid Potassium Salt, Potassium 4,6-Dihydroxy-1,3,5-triazine-2-carboxylate, Allantoxanic acid Potassium Salt, Potassium 4,6-dioxo-1,4,5,6-tetrahydro-1,3,5-triazine-2-carboxylate
O0164-25G O0164-5G
TCIAO0164-25GEA 89 EUR
TCIAO0164-25G TCIAO0164-5G
Potassium oxonate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Potassium oxonate
Fórmula: C₄H₃N₃O₄
Peso Molecular: 195.18 g/mol
Número MDL : MFCD00010565
Número CAS: 2207-75-2
EINECS: 218-627-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %