Diethyl oxalacetate sodium salt ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
O0074-25G
O0074-500G
TCIAO0074-25GEA
26
EUR
TCIAO0074-25G
TCIAO0074-500G
Diethyl oxalacetate sodium salt ≥95.0% (por análise titulométrica)
Diethyl oxalacetate sodium salt
Fórmula:
C₈H₁₂O₅ |
Número MDL :
MFCD00035571 Número CAS: 40876-98-0 EINECS: 255-122-9 |
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |