Print…
Diethyl oxalacetate sodium salt ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
O0074-25G O0074-500G
TCIAO0074-25GEA 26 EUR
TCIAO0074-25G TCIAO0074-500G
Diethyl oxalacetate sodium salt ≥95.0% (por análise titulométrica)
Diethyl oxalacetate sodium salt
Fórmula: C₈H₁₂O₅
Número MDL : MFCD00035571
Número CAS: 40876-98-0
EINECS: 255-122-9
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %