Print…
4-tert-Octylresorcinol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
O0048-25G O0048-5G
TCIAO0048-25GEA 1114 EUR
TCIAO0048-25G TCIAO0048-5G
4-tert-Octylresorcinol ≥99.0% (por GC)
4-tert-Octylresorcinol
Fórmula: C₁₄H₂₂O₂
Número MDL : MFCD00045770
Número CAS: 28122-52-3
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 108.0 to 111.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency