Print…
2-Octenylsuccinic anhydride (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-(Oct-2-en-1-yl)dihydrofuran-2,5-dione
O0040-500G O0040-25G
TCIAO0040-500GEA 259 EUR
TCIAO0040-500G TCIAO0040-25G
2-Octenylsuccinic anhydride (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
2-Octenylsuccinic anhydride (cis and trans mixture)
Fórmula: C₁₂H₁₈O₃
Peso Molecular: 210.27 g/mol
Ponto de Inflamação: 147°C
Número MDL : MFCD00047133
Número CAS: 42482-06-4
EINECS: 247-899-8
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %