Print…
Isobutyl n-octanoate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: n-Octanoic Acid Isobutyl Ester
O0032-25ML O0032-500ML
TCIAO0032-25MLEA 26 EUR
TCIAO0032-25ML TCIAO0032-500ML
Isobutyl n-octanoate ≥99.0% (por GC)
Isobutyl n-octanoate
Fórmula: C₁₂H₂₄O₂
Peso Molecular: 200.32 g/mol
Ponto de Inflamação: 108°C
Número MDL : MFCD00059444
Número CAS: 5461-06-3
EINECS: 226-744-8
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %