Print…
Amyl-n-octanoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: n-Octanoic acid Amyl Ester,Pentyl n-Octanoate, Pentyl n-Octanoate, Pentyl octanoate, Amyl n-Octanoate, n-Octanoic Acid Amyl Ester
O0028-25ML O0028-500ML
TCIAO0028-25MLEA 16 EUR
TCIAO0028-25ML TCIAO0028-500ML
Amyl-n-octanoate ≥98.0% (por GC)
Amyl-n-octanoate
Fórmula: C₁₃H₂₆O₂
Ponto de ebulição: 260°C
Número MDL : MFCD00048919
Número CAS: 638-25-5
EINECS: 211-328-0
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %