Print…
Octadecylsuccinic anhydride ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
O0018-25G O0018-250G
TCIAO0018-25GEA 61 EUR
TCIAO0018-25G TCIAO0018-250G
Octadecylsuccinic anhydride ≥95.0% (por análise titulométrica)
Octadecylsuccinic anhydride
Fórmula: C₂₂H₄₀O₃
Número MDL : MFCD00014551
Número CAS: 47458-32-2
EINECS: 256-316-6
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency