Print…
Phenyl stearate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Stearic Acid Phenyl Ester
O0007-25G O0007-5G
TCIAO0007-25GEA 407 EUR
TCIAO0007-25G TCIAO0007-5G
Phenyl stearate ≥98.0% (por GC)
Phenyl stearate
Fórmula: C₂₄H₄₀O₂
Ponto de ebulição: 267°C
Número MDL : MFCD00026663
Número CAS: 637-55-8
EINECS: 211-291-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62178a1556aa30faf37033a13b427ed0478e76c9&vid=62178a1556aa30faf37033a13b427ed0478e76c9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C