Print…
Norlidocaine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Monoethylglycinexylidide hydrochloride, N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(ethylamino)acetamide hydrochloride, Norlidocaine HCl
N1171-25MG N1171-100MG
TCIAN1171-25MGEA 245 EUR
TCIAN1171-25MG TCIAN1171-100MG
Norlidocaine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Norlidocaine hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₈N₂O·HCl
Número MDL : MFCD21334173
Número CAS: 7729-94-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %