Print…
1-Ethynyl-3-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Nitrophenylacetylene, 1-Ethynyl-3-nitrobenzene, (3-Nitrophenyl)ethyne, (3-Nitrophenyl)acetylene
N1148-200MG N1148-1G
TCIAN1148-200MGEA 48 EUR
TCIAN1148-200MG TCIAN1148-1G
1-Ethynyl-3-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
1-Ethynyl-3-nitrobenzene
Fórmula: C₈H₅NO₂
Ponto de ebulição: 120°C
Número MDL : MFCD02181150
Número CAS: 3034-94-4
EINECS: 221-232-0
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %