Print…
Nocodazole ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl (6-(thiophene-2-carbonyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate
N1138-25MG N1138-100MG
TCIAN1138-25MGEA 143 EUR
TCIAN1138-25MG TCIAN1138-100MG
Nocodazole ≥98.0% (por HPLC)
Nocodazole
Fórmula: C₁₄H₁₁N₃O₃S
Peso Molecular: 301.32 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00005588
Número CAS: 31430-18-9
EINECS: 250-626-5
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%