Print…
9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 9-(Naphthalen-1-yl)-10-(naphthalen-2-yl)anthracene
N1135-1G N1135-5G
TCIAN1135-1GEA 79 EUR
TCIAN1135-1G TCIAN1135-5G
9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene ≥98.0% (por HPLC)
9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene
Fórmula: C₃₄H₂₂
Peso Molecular: 430.55 g/mol
Número MDL : MFCD20040456
Número CAS: 855828-36-3
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%