Print…
1-(2-Nitrophenyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Nitro-alpha-methylbenzyl alcohol
N1132-1G N1132-5G
TCIAN1132-1GEA 69 EUR
TCIAN1132-1G TCIAN1132-5G
1-(2-Nitrophenyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
1-(2-Nitrophenyl)ethanol
Fórmula: C₈H₉NO₃
Peso Molecular: 167.16 g/mol
Ponto de ebulição: 107°C
Número MDL : MFCD02683380
Número CAS: 3205-25-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1814fad47d06f9cbf89c9ee068e046e0f9eb0111&vid=1814fad47d06f9cbf89c9ee068e046e0f9eb0111&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %