Print…
9-(2-Naphthyl)anthracene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 9-(Naphthalen-2-yl)anthracene
N1130-1G N1130-5G
TCIAN1130-1GEA 73 EUR
TCIAN1130-1G TCIAN1130-5G
9-(2-Naphthyl)anthracene ≥98.0% (por GC)
9-(2-Naphthyl)anthracene
Fórmula: C₂₄H₁₆
Peso Molecular: 304.39 g/mol
Número MDL : MFCD18205835
Número CAS: 7424-72-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 203.0 to 207.0 deg-C