Print…
Dibutilmaleato, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Maleic acid dibutyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D47102-1L D47102-250ML
SIALD47102-1LEA 98.2 EUR
SIALD47102-1L SIALD47102-250ML
Dibutilmaleato, Sigma-Aldrich®
Dibutilmaleato
Fórmula: C₁₂H₂₀O₄
Peso Molecular: 228.29 g/mol
Ponto de ebulição: 280
Densidade: 0.9938 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009447
Número CAS: 105-76-0
EINECS: 203-328-4