Print…
Noopept ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (S)-Ethyl 2-(1-(2-phenylacetyl)pyrrolidine-2-carboxamido)acetate, N-[1-(Phenylacetyl)-L-prolyl]glycine Ethyl ester, Omberacetam, Ethyl N-[1-(Phenylacetyl)-L-prolyl]glycinate
N1120-1G N1120-5G
TCIAN1120-1GEA 98 EUR
TCIAN1120-1G TCIAN1120-5G
Noopept ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Noopept
Fórmula: C₁₇H₂₂N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00941121
Número CAS: 157115-85-0
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -110 to -122 deg (C=0.4, CHCL3)