Print…
exo-Hexahydro-1H-4,7-methanoisoindole-1,3(2H)-dione ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
N1116-1G N1116-5G
TCIAN1116-1GEA 26 EUR
TCIAN1116-1G TCIAN1116-5G
exo-Hexahydro-1H-4,7-methanoisoindole-1,3(2H)-dione ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
exo-Hexahydro-1H-4,7-methanoisoindole-1,3(2H)-dione
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Número MDL : MFCD12964181
Número CAS: 14805-29-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6f97737c8c710c8f232822d8c0a8b195427542a&vid=4cfdc01430d078f291ed69cfd8eb99fbe6bf1d50&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C