Print…
2-Nonyn-1-ol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
N1115-25ML N1115-5ML
TCIAN1115-25MLEA 184 EUR
TCIAN1115-25ML TCIAN1115-5ML
2-Nonyn-1-ol ≥98.0% (por GC)
Fórmula: C₉H₁₆O
Ponto de ebulição: 111°C
Ponto de Fusão: –16°C
Número MDL : MFCD00041566
Número CAS: 5921-73-3
EINECS: 227-646-8
UN: 1987
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %