Print…
2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl Acrylate, Acrylic acid 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl ester, Acrylic acid 1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl ester, 1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl Acrylate
Estabilização: Estabilizado com 4-terc-butilpirocatecol (TBC)
N1107-5G N1107-25G
TCIAN1107-5GEA 58 EUR
TCIAN1107-5G TCIAN1107-25G
2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate
Fórmula: C₉H₇F₉O₂
Peso Molecular: 318.139 g/mol
Número MDL : MFCD00236104
Número CAS: 52591-27-2
UN: 3272
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %