Print…
Ácido nicotínico (Niacin) ≥99.5% (por HPLC, análise de titulação) matriz para MALDI-TOF/MS
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Pyridinecarboxylic acid, Pyridine-3-carboxylic acid, 3-Picolinic acid, Niacin, Nicotinic acid, Vitamin B3
N1103-1G N1103-5G
TCIAN1103-1GEA 18 EUR
TCIAN1103-1G TCIAN1103-5G
Ácido nicotínico (Niacin) ≥99.5% (por HPLC, análise de titulação) matriz para MALDI-TOF/MS
Ácido nicotínico (Niacin)
Fórmula: C₆H₅NO₂
Número MDL : MFCD00006391
Número CAS: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 14,06525
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3150a1b2f0c2afb024ea461f2b53faada5d579b4&vid=3150a1b2f0c2afb024ea461f2b53faada5d579b4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.5 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.5 %
Melting point 236.0 to 240.0 deg-C